Learn More
2,4-di(dodeciltiometil)-6-metilfenol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Di(dodecylthiomethyl)-6-methylphenol |
| CAS | 110675-26-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4-Di(dodecylthiomethyl)-6-methylphenol |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C33 H60 O S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Phenol, 2,4-bis[(dodecylthio)methyl]-6-methyl-, 2,4-Bis[(dodecylthio)methyl]-6-methylphenol, 2,4-Bis(dodecylsulfanylmethyl)-6-methylphenol, 2,4-Bis(dodecylthiomethyl)-6-methylphenol, 2,4-Bis(n-dodecylthiomethyl)-6-methylphenol, 2,4-Di(dodecylthiomethyl)-6-methylphenol, 4,6-Bis(dodecylthiomethyl)-o-cresol, Antage HP 500, Antioxidant 1726, HP 500, Irganox 1726, RC 1726 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H60OS2/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-35-28-31-26-30(3)33(34)32(27-31)29-36-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h26-27,34H,4-25,28-29H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCSCc1cc(C)c(O)c(CSCCCCCCCCCCCC)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-bis(dodecilsulfanilmetil)-6-metilfenol |
| Mostrar más |