Learn More
2,4-Di(clorometil)-1,3,5-trimetilbenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10283132
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
10 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10283132 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10283132 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SB01371EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,4-Di(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
CAS 1585-17-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H14Cl2
Fórmula lineal (CH3)3C6H(CH2Cl)2
Número MDL MFCD00013681
Cantidad 10 g
Sinónimo 2,4-bis chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-bis chloromethyl mesitylene, benzene, 2,4-bis chloromethyl-1,3,5-trimethyl, 2,4-di chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-bis chloromethylmesitylene, acmc-209dhz, bis-chloromethyl mesitylene, bis-chloromethyl-mesitylene, jmndjdcloqrcjv-uhfffaoysa, 2,4-bis-chloromethyl mesitylene
Clave InChI JMNDJDCLOQRCJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C)=C(CCl)C(C)=C1CCl
Nombre IUPAC 2,4-bis(clorometil)-1,3,5-trimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 217.13
PubChem CID 137095
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.14
Porcentaje de pureza 97%