Learn More
2,4'-DDT 13C12 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,4'-DDT 13C12 (benzene 13C12) |
| CAS | 1396995-26-8 |
| Disolvente o matriz | Acetone |
| Fórmula molecular | 13C12 C2 H9 Cl5 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 2,4'-DDT 13C12 (benzen 13C12), 2,4'-DDT 13C12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9Cl5/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17,18)19)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1 |
| SMILES | Cl[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C([13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2Cl)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-[2,2,2-tricloro-1-(4-cloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)etilo](1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno |
| Peso molecular (g/mol) | 366.4 |
| Show More |