Learn More
Éster 2,4-D-isopropílico 100 μg/ml en ciclohexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30312563 1 mL
1 options
Código de producto. 30312563 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA11944300CY
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-D-iso-propyl ester
CAS 94-11-1
Nombres de analitos o componentes 2,4-D-iso-propyl ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H12 Cl2 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12Cl2O3/c1-7(2)16-11(14)6-15-10-4-3-8(12)5-9(10)13/h3-5,7H,6H2,1-2H3
Tipo de solución Single Solution
SMILES CC(C)OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC 2-(2,4-diclorofenoxi)acetato de propan-2-ilo
Solvent or Matrix Cyclohexane
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 263.12
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0163 g/mol