Learn More
Éster 2,4-D-iso-octílico (técnico) 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-D-iso-octyl ester (technical) |
| CAS | 25168-26-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4-D-iso-octyl ester (technical) |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C16 H22 Cl2 O3 |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Acetic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, isooctyl ester, Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)-, isooctyl ester (6CI,8CI,9CI), Isooctyl alcohol, (2,4-dichlorophenoxy)acetate (8CI), 2,4-D ester, 2,4-D isooctyl ester, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid isooctyl ester, Agro-D-Ester, Agroxone 5, Esteron, Isooctyl 2,4-dichlorophenoxyacetate, Silvapron D |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Peso molecular (g/mol) | 333.25 |
| Mostrar más |