Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-D |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 94-75-7 |
| Fórmula molecular | Cl2C6H3OCH2CO2H |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 136°C to 140°C |
| Punto de ebullición | 160°C (0.53 hPa) |
| Sinónimo | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 221.04 |
| Mostrar más |