Learn More
2,4-D, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid |
| CAS | 94-75-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C8 H6 Cl2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Acetic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)- (7CI,8CI,9CI), 2-(2,4-Dichlorophenoxylacetic acid, (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid, 2,4-D, 2,4-D Acid, 2,4-Dichlorophenoxyethanoic acid, 2,4-PA, Aminopielik 50SL, Amoxone, B-Selektonon, Barrage HF, Basalcoat, Deherban, Desormone, Dezormon, Dichlorophenoxyacetic acid, Diclordon, Dicopur, Esterone, Fernimine, Foredex 75, HM 2010, Hedonal, Hedonal (herbicide), Huragan, Invesamina 480SL, Ipaner, Isadiamineyeom, Monosan herbi, Mota Maskros, NSC 190751, NSC 2925, Netagrone, Pielik, Profiamina, SDMA, Tiller S, Unison, Verton 2D, Vidon 638 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(2,4-diclorofenoxi)acético |
| Mostrar más |