Learn More
2,4-D colinio 100 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323303 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323303 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11940300WA100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-D Cholinium
CAS 1048373-72-3
Nombres de analitos o componentes 2,4-D Cholinium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H5 Cl2 O3 . C5 H14 N O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2,4-D choline salt, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Cl2O3.C5H14NO/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12;1-6(2,3)4-5-7/h1-3H,4H2,(H,11,12);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
SMILES C[N+](C)(C)CCO.[O-]C(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC 2-(2,4-diclorofenoxi)acetato;2-hidroxietil(trimetil)amonio
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 324.2
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0691 g/mol