Learn More
Éster etílico del ácido 2-[[(4-cianofenil)amino]metil]-1-metil-1H-benzimidazol-5-carboxílico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(((4-Cyanophenyl)amino)methyl)-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic-d3 Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1346601-47-5 |
| Fórmula molecular | C19H15D3N4O2 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18N4O2/c1-3-25-19(24)14-6-9-17-16(10-14)22-18(23(17)2)12-21-15-7-4-13(11-20)5-8-15/h4-10,21H,3,12H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1c(CNc2ccc(cc2)C#N)nc3cc(ccc13)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-[(4-cianoanilino)metil]-1-(trideuteriometil)benzimidazol-5-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 337.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.1618 |