Learn More
2-(4-Clorosulfonilfenil)etiltrimetoxisilano, 50 % de solución en diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10555491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10555491 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10603172 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10555491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337470050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 126519-89-9 | C11H17ClO5SSi | 324.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126519-89-9 , 75-09-2
Fórmula molecular C11H17ClO5SSi
Peso molecular (g/mol) 324.85
Número MDL MFCD00054774
Clave InChI NYIDSUMRGUILGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorosulfonylphenyl ethyltrimethoxysilane, 4-2-trimethoxysilylethyl benzenesulfonyl chloride, 4-2-trimethoxysilyl ethyl benzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-trimethoxysilyl ethyl, 2-4-chlorosulfonylphenyl ethyltrimethoxysilane in methylene chloride, has free sulfonic acid, 4-2-trimethoxysilyl ethyl benzenesulfonyl chloride, acmc-20ete8, 4-chlorosulfonyl phenethyltrimethoxysilane
PubChem CID 2733807
Nombre IUPAC 4-(2-trimetoxisililetil)cloruro de bencenosulfonilo
SMILES CO[Si](CCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyltrimethoxysilane
% mín. CAS 45.0
% máx. CAS 55.0
Color Amarillo
Punto de ebullición >40.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.85
Porcentaje de pureza 45 to 55% (solids)
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyltrimethoxysilane, 50% solution in dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.