Learn More
2-(4-Clorosulfonilfenil)etiltrimetoxisilano, solución al 50 % en diclorometano, Ac, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10321820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10321820 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10321820 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428991000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    421.65€ / 100 ml
    Ahorro 88.35€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyltrimethoxysilane
CAS 126519-89-9, 75-09-2
% mín. CAS 45.0
% máx. CAS 55.0
Color Amarillo
Punto de ebullición >40.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C11H17ClO5SSi
Número MDL MFCD00054774
Cantidad 100 mL
Sinónimo 2-4-chlorosulfonylphenyl ethyltrimethoxysilane, 4-2-trimethoxysilylethyl benzenesulfonyl chloride, 4-2-trimethoxysilyl ethyl benzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-trimethoxysilyl ethyl, 2-4-chlorosulfonylphenyl ethyltrimethoxysilane in methylene chloride, has free sulfonic acid, 4-2-trimethoxysilyl ethyl benzenesulfonyl chloride, acmc-20ete8, 4-chlorosulfonyl phenethyltrimethoxysilane
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI NYIDSUMRGUILGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO[Si](CCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O)(OC)OC
Nombre IUPAC 4-(2-trimetoxisililetil)cloruro de bencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 324.85
PubChem CID 2733807
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.85
Porcentaje de pureza 45 to 55% (solids)
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyltrimethoxysilane, 50% solution in dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.