Learn More
2-(4-Clorofeniltio)benzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435263 25 g 25 g
11425263 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435263 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12852.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 107572-07-6 | C13H9ClOS | 248.724 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107572-07-6
Fórmula molecular C13H9ClOS
Peso molecular (g/mol) 248.724
Número MDL MFCD00051766
Clave InChI CQKLAEUCMKGSEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenylthio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl thio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanyl benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanylbenzaldehyde, benzaldehyde,2-4-chlorophenyl thio, acmc-20aopf, 2-4-chlorophenyl sulphanyl benzaldehyde
PubChem CID 2778624
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)sulfanilbenzaldehído
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)SC2=CC=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde
Punto de fusión 71°C to 74°C
Punto de ebullición 102°C to 104°C (14 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 5810711
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.72
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.