Learn More
2-(4-Clorofeniltio)benzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425263 5 g 5 g
11435263 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425263 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12852.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107572-07-6 | C13H9ClOS | 248.724 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107572-07-6
Fórmula molecular C13H9ClOS
Peso molecular (g/mol) 248.724
Número MDL MFCD00051766
Clave InChI CQKLAEUCMKGSEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenylthio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl thio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanyl benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanylbenzaldehyde, benzaldehyde,2-4-chlorophenyl thio, acmc-20aopf, 2-4-chlorophenyl sulphanyl benzaldehyde
PubChem CID 2778624
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)sulfanilbenzaldehído
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)SC2=CC=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde
Punto de fusión 71°C to 74°C
Punto de ebullición 102°C to 104°C (14 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 5810711
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.72
Porcentaje de pureza 98%