Learn More
2-[(4-Clorofenil)tio]benzaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10059061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10059061 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10059061 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM02217DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(4-Chlorophenyl)thio]benzaldehyde
CAS 107572-07-6
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H9ClOS
Fórmula lineal ClC6H4SC6H4CHO
Número MDL MFCD00051766
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-4-chlorophenylthio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl thio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanyl benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanylbenzaldehyde, benzaldehyde,2-4-chlorophenyl thio, acmc-20aopf, 2-4-chlorophenyl sulphanyl benzaldehyde
Clave InChI CQKLAEUCMKGSEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)SC2=CC=C(C=C2)Cl
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)sulfanilbenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 248.724
PubChem CID 2778624
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.73
Porcentaje de pureza 95%