Learn More
Ácido 2-(4-Clorofenil)propanoico, TRC
Código de producto. 30365963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365963 50 mg -
30356034 500 mg 500 miligramos
30353016 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365963 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38182550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 938-95-4
Fórmula molecular C9H9O2Cl
Peso molecular (g/mol) 184.62
Nombre IUPAC ácido 2-(4-clorofenil)propanoico
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenyl)propanoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0291