Learn More
Ácido 2-(4-Clorofenil)propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Chlorophenyl)propanoic Acid |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-6H,1H3,(H,11,12) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0291 |