Learn More
Clorhidrato de 2-[(4-clorofenil)metoxi]-N,N-dimetil-etanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-N,N-dimethyl-ethanamine Hydrochloride |
| CAS | 1135085-85-6 |
| Fórmula molecular | C11H16ClNO . HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-[(p-Chlorobenzyl)oxy]-N,N-dimethyl-ethylamine Hydrochloride, NSC 47342 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16ClNO.ClH/c1-13(2)7-8-14-9-10-3-5-11(12)6-4-10;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCOCc1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[(4-clorofenil)metoxi]-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 250.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.0687 |