Learn More
2-(4-Clorofenil)indol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400224 1 g 1 g
11410224 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400224 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13638.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1211-35-4 | C14H10ClN | 227.691 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1211-35-4
Fórmula molecular C14H10ClN
Peso molecular (g/mol) 227.691
Número MDL MFCD00047159
Clave InChI KDNXKQSAAZNUCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenyl-1h-indole, 2-4-chlorophenyl indole, indole, 2-4-chlorophenyl, 2-p-chlorophenyl indole, maybridge1_005860, 2-p-chlorphenyl-indol, 2-4-chlorophenyl-indole, 2-4-chlorphenyl-1h-indole, 1h-indole,2-4-chlorophenyl, 2-4-chloro-phenyl-1h-indole
PubChem CID 220463
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)-1H-indol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)C3=CC=C(C=C3)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenyl)indole
Punto de fusión 205°C to 207°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.7
Porcentaje de pureza 98%