Learn More
2-(4-Clorofenil)etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Chlorophenyl)ethylamine |
| Densidad | 1.120 g/mL |
| Punto de ebullición | 60°C to 65°C (0.1 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 106°C (223°F) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 508247 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.62 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Líquido |