Learn More
Ácido 2-[(4-clorofenil)acetil] benzoico, TRC
Código de producto. 17953575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17953575 2.5 g 2.50 g
17923475 1 g 1 g
17904265 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17953575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3754502.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53242-76-5
Fórmula molecular C15 H11 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 274.7
Sinónimo 2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid, Azelastine Hydrochloride Imp. C (EP)
Nombre IUPAC Ácido benzoico 2-[2-(4-clorofenil)acetil]
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)Cc2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClO3/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14(17)12-3-1-2-4-13(12)15(18)19/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0397
Porcentaje de pureza >95%