Learn More
Ácido 2-[(4-clorofenil)acetil]benzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 2-[(4-clorofenil)acetil]benzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid |
| CAS | 53242-76-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H11 Cl O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Azelastine Hydrochloride Imp. C (EP), Azelastine Imp. C (EP), 2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid, Azelastine Hydrochloride Impurity C, Azelastine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11ClO3/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14(17)12-3-1-2-4-13(12)15(18)19/h1-8H,9H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1C(=O)Cc2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-(4-clorofenil)acetil]benzoico |
| Mostrar más |