Learn More
2-[(4-Clorofenilo)(4-piperidinoxi)metil]piridina, TRC
Código de producto. 30368051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368051 25 g -
30353597 10 g 10 g
30352048 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38038525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122368-54-1
Fórmula molecular C17H19ClN2O
Peso molecular (g/mol) 302.8
Sinónimo (RS)-4-[(4-Chlorophenyl)(2-pyridyl)methoxy]piperidine
Nombre IUPAC 2-[(4-clorofenil)-piperidina-4-iloximetilpiridina
SMILES Clc1ccc(cc1)C(OC2CCNCC2)c3ccccn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2O/c18-14-6-4-13(5-7-14)17(16-3-1-2-10-20-16)21-15-8-11-19-12-9-15/h1-7,10,15,17,19H,8-9,11-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.1186