Learn More
Clorhidrato de 2-(4-clorofenil)-4-dimetilaminobutironitrilo, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-(4-clorofenil)-4-dimetilaminobutironitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Chlorophenyl)-4-dimethylaminobutyronitrile Hydrochloride |
| CAS | 854863-55-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(4-Chlorophenyl)-4-dimethylaminobutyronitrile Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H15 Cl N2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-(p-Chlorophenyl)-4-dimethylaminobutyronitrile hydrochloride, 4-Chloro-alpha-[2-(dimethylamino)ethyl]benzeneacetonitrile hydrochloride (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15ClN2.ClH/c1-15(2)8-7-11(9-14)10-3-5-12(13)6-4-10;/h3-6,11H,7-8H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCC(C#N)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 2-(4-clorofenil)-4-(dimetilamino)butanonitrilo |
| Mostrar más |