Learn More
Clorhidrato de 2-(4-clorofenil)-4-dimetilaminobutironitrilo, Mikromol™
Código de producto. 30051189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051189 25 mg 25 miligramos
30051975 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051189 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0090.140025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 2-(4-clorofenil)-4-dimetilaminobutironitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenyl)-4-dimethylaminobutyronitrile Hydrochloride
CAS 854863-55-1
Nombres de analitos o componentes 2-(4-Chlorophenyl)-4-dimethylaminobutyronitrile Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H15 Cl N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(p-Chlorophenyl)-4-dimethylaminobutyronitrile hydrochloride, 4-Chloro-alpha-[2-(dimethylamino)ethyl]benzeneacetonitrile hydrochloride (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15ClN2.ClH/c1-15(2)8-7-11(9-14)10-3-5-12(13)6-4-10;/h3-6,11H,7-8H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCC(C#N)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC Clorhidrato de 2-(4-clorofenil)-4-(dimetilamino)butanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 259.17
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0691 g/mol