Learn More
2-(4-Clorofenil)-4,4-dimetil-1-ciclohexeno-1-carboxaldehído, TRC
Código de producto. 30357369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357369 5 g -
30364974 10 g 10 g
30365677 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30357369 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5964385G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1228837-05-5
Fórmula molecular C15H17ClO
Peso molecular (g/mol) 248.75
Sinónimo 2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-ene-1-carboxaldehyde, 2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enecarboxaldehyde
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenilo)-4,4-dimetilciclohexeno-1-carbaldehído
SMILES CC1(C)CCC(=C(C1)c2ccc(Cl)cc2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17ClO/c1-15(2)8-7-12(10-17)14(9-15)11-3-5-13(16)6-4-11/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3