Learn More
2-(4-clorofenil)-2-(prop-2-en-1-il)pent-4-enonitrilo, Mikromol™
Descripción
2-(4-clorofenil)-2-(prop-2-en-1-il)pent-4-enonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Chlorophenyl)-2-(prop-2-en-1-yl)pent-4-enenitrile |
| CAS | 59242-93-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(4-Chlorophenyl)-2-(prop-2-en-1-yl)pent-4-enenitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H14 Cl N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-(4-Chlorophenyl)-2-(prop-2-en-1-yl)pent-4-enenitrile, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. H (Pharmeuropa), Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity H, Sibutramine Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14ClN/c1-3-9-14(11-16,10-4-2)12-5-7-13(15)8-6-12/h3-8H,1-2,9-10H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(CC=C)(CC=C)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorofenil)-2-prop-2-enilpent-4-enonitrilo |
| Mostrar más |