Learn More
2-(4-Clorofenil)-2-metilmorfolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479800 250 mg 250 miligramos
11489800 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479800 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51010.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 109461-44-1 | Molecular Formula: C11H14ClNO | Molecular Weight: 211.689 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109461-44-1
Fórmula molecular C11H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 211.689
Número MDL MFCD08061115
Clave InChI IJDDASQRAPIORY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenyl-2-methylmorpholine, 2-4-chloro-phenyl-2-methyl-morpholine, acmc-1c8s6, morpholine,2-4-chlorophenyl-2-methyl
PubChem CID 3066043
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)-2-metilmorfolina
SMILES CC1(CNCCO1)C2=CC=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenyl)-2-methylmorpholine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.69
Porcentaje de pureza 99%