Learn More
2-(4-clorofenil)-1H-indol-3-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10417252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10417252 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10417252 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW03034CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
CAS 1217-83-0
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C15H10ClNO
Número MDL MFCD00047160
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-4-chlorophenyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,2-4-chlorophenyl, 2-4-chlorophenyl-3-formyl-indole, 2-4-chlorophenyl indole-3-carbaldehyde, 2-4-chlorophenyl indole-3-carboxaldehyde
Clave InChI LISKDSDZIWRRTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=C(C=O)C2=CC=CC=C2N1
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)-1H-indol-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 255.70
PubChem CID 2797336
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.7
Porcentaje de pureza 97%