Learn More
2-(4-clorofenil)-1-feniletanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethanone |
| CAS | 6332-83-8 |
| Fórmula molecular | C14H11ClO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | -(4-Chlorophenyl)-1-phenyl-1-ethanone, 2-(p-Chlorophenyl)acetophenone, 4-Chlorobenzyl Phenyl Ketone, NSC 38739, p-Chlorobenzyl Phenyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11ClO/c15-13-8-6-11(7-9-13)10-14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2 |
| SMILES | O=C(CC1=CC=C(C=C1)Cl)C2=CC=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorofenil)-1-feniletan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 230.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.05 |