Learn More
Ácido 2-(4-clorofenoxi)nicotínico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11496927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496927 1 g 1 g
11406937 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14359.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51362-37-9
Fórmula molecular C12H8ClNO3
Peso molecular (g/mol) 249.65
Número MDL MFCD00052116
Clave InChI FVAZJGJEENAKRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenoxy nicotinic acid, 2-4-chlorophenoxy pyridine-3-carboxylic acid, 2-4-chloro-phenoxy-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-4-chlorophenoxy, acmc-1avkg, maybridge1_001700, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-4-chlorophenoxy
PubChem CID 609454
Nombre IUPAC ácido 2-(4-clorofenoxi)piridina-3-carboxílico
SMILES C1=CC(=C(N=C1)OC2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenoxy)nicotinic acid
Punto de fusión 157°C to 159°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.64
Porcentaje de pureza 98%