Learn More
Ácido isobutírico 2-(4-clorofenoxi), 98 %
Código de producto. 11468257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468257 100 g 100 g
11458257 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17624.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 882-09-7
Fórmula molecular C10H11ClO3
Peso molecular (g/mol) 214.645
Número MDL MFCD00004192
Clave InChI TXCGAZHTZHNUAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo clofibric acid, 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropanoic acid, chlorofibrinic acid, clofibrinic acid, chlorfibrinic acid, clofibrin, chlorophibrinic acid, pcib, 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropionic acid, clofibrate free acid
PubChem CID 2797
ChEBI CHEBI:34648
Nombre IUPAC ácido 2-(4-clorofenoxi)-2-metilpropanoico
SMILES CC(C)(C(=O)O)OC1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid
Punto de fusión 119°C to 120°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1874067
Índice Merck 14,2378
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.65
Porcentaje de pureza 98%