Learn More
2-(4-Clorofenoxi)etanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491848 5 g 5 g
11401858 25 g 25 g
11411858 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14508.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1892-43-9 | C8H9ClO2 | 172.608 g/mol
2-(4-Chlorophenoxy)ethanol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(4-clofrenoxi)etanol se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua 3,1 g/l a 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1892-43-9
Fórmula molecular C8H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 172.608
Número MDL MFCD00014036
Clave InChI GEGSSUSEWOHAFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenoxy ethanol, chlorophetanol, fungisan, ethanol, 2-4-chlorophenoxy, chloro-p-phenoxetol, 2-p-chlorophenoxy ethanol, p-chlorophenyl glycol ether, p-chlorophenyl monoglycol ether, p-chlorfenylmonoglykolether, ethanol, 2-p-chlorophenoxy
PubChem CID 15907
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenoxi)etanol
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenoxy)ethanol
Punto de fusión 30°C
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.551
Número UN UN2811
Beilstein 1365684
Punto de ebullición 135°C to 136°C (6 mmHg)
Información de solubilidad Soluble in water 3.1g/L @ 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.61
Porcentaje de pureza ≥98%