Learn More
2-(4-clorofenoxi)anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Chlorophenoxy)aniline |
| CAS | 2770-11-8 |
| Fórmula molecular | C12 H10 Cl N O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-(4-Chlorophenoxy)benzenamine, o-(p-Chlorophenoxy)aniline, 2-Amino-4'-chlorodiphenyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10ClNO/c13-9-5-7-10(8-6-9)15-12-4-2-1-3-11(12)14/h1-8H,14H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorofenoxi)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 219.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.0451 |