Learn More
Ácido 2-(4-Clorofenoxi)acético, TRC
Código de producto. 30355992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30355992 1 g 1 g
30352007 50 g 50 g
30357029 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3749951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122-88-3
Fórmula molecular C8 H7 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 186.59
Sinónimo Acetic acid, (4-chlorophenoxy)- (9CI), Acetic acid, (p-chlorophenoxy)- (8CI), 2-(4-Chlorophenoxy)acetic acid, (4-Chlorophenoxy)acetic acid, (p-Chlorophenoxy)acetic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)acetic acid, 4-CPA, BI 12, HP 55, NSC 8769, NSC 9213, P 10, PCPA, Tomatone, Tomatotone, p-CPA
Nombre IUPAC ácido 2-(4-clorofenoxi)acético
SMILES OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenoxyacetic acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0084