Learn More
2-(4-Clorofenoxi)-6-fluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484870 1 g 1 g
11474870 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484870 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50847.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 902836-82-2 | C13H8ClFO2 | 250.653 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 902836-82-2
Fórmula molecular C13H8ClFO2
Peso molecular (g/mol) 250.653
Número MDL MFCD08061024
Clave InChI JEPXYNGAXLVUMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenoxy-6-fluorobenzaldehyde, 2-4-chloro-phenoxy-6-fluoro-benzaldehyde, acmc-20aopr
PubChem CID 42553314
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenoxi)-6-fluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)OC2=CC=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.66
Porcentaje de pureza 98%