Learn More
Ácido 2-(4-clorofenoxi)-2-metilpropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10572591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10572591 250 g Frasco de plástico 250 g
1 options
Código de producto. 10572591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 189092500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 882-09-7
Fórmula molecular C10H11ClO3
Peso molecular (g/mol) 214.65
Número MDL MFCD00004192
Clave InChI TXCGAZHTZHNUAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo clofibric acid, 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropanoic acid, chlorofibrinic acid, clofibrinic acid, chlorfibrinic acid, clofibrin, chlorophibrinic acid, pcib, 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropionic acid, clofibrate free acid
PubChem CID 2797
ChEBI CHEBI:34648
Nombre IUPAC ácido 2-(4-clorofenoxi)-2-metilpropanoico
SMILES CC(C)(C(=O)O)OC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120.0°C to 123.0°C
Color Marrón a Amarillo
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal ClC6H4OC(CH3)2CO2H
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 2371
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.65
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina