Learn More
Ácido 2-(4-clorofenoxi)-2-metilpropiónico 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311998 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311998 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11484000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid (Clofibric acid)
CAS 882-09-7
Nombres de analitos o componentes 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid (Clofibric acid)
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C10 H11 Cl O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Propanoic acid, 2-(4-chlorophenoxy)-2-methyl-, Propionic acid, 2-(p-chlorophenoxy)-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid, (p-Chlorophenoxy)isobutyric acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanic acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)isobutyric acid, 2-[(4-Chlorophenyl)oxy]-2-methylpropionic acid, 4-Chlorophenoxyisobutyric acid, Arteriohom, CPIB, CPIBA, Chlorfibrinic acid, Chlorofibrinic acid, Chlorophibrinic acid, Clofibrate free acid, Clofibric acid, Clofibrilic acid, Clofibrin, Clofibrinic acid, NSC 1149, PCIB, PCPIB, Regadrin, Regulipid, α-(4-Chlorophenoxy)-α-methylpropionic acid, α-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid, α-(p-Chlorophenoxy)isobutyric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClO3/c1-10(2,9(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
SMILES CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-(4-clorofenoxi)-2-metilpropanoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 214.645
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.04 g/mol