Learn More
2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanenitrile, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10531122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10531122 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10354102 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10531122 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RDP00164EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 24889-11-0
Fórmula molecular C10H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 195.65
Número MDL MFCD00203862
Clave InChI JENFRDUXBGWJGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropanenitrile, 2-p-chlorophenoxy-2-methyl-propionitrile, 2-p-chloro-phenoxy-2-methyl-propionitrile, propanenitrile,2-4-chlorophenoxy-2-methyl, propanenitrile, 2-4-chlorophenoxy-2-methyl
PubChem CID 2781321
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenoxi)-2-metilpropanenitrilo
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(Cl)C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanenitrile
% mín. CAS 97.0
Cantidad 10 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal ClC6H4OC(CH3)2CN
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.65
Porcentaje de pureza 97%