Learn More
2-[4-(Clorometilo)fenil]pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10729215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10729215 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10652865 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10729215 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56224CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 898289-48-0
Fórmula molecular C11H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 204.657
Número MDL MFCD09702381
Clave InChI ZYZLFVLHAHBXGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chloromethyl phenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-ylbenzyl chloride, 4-pyrimidin-2-yl benzyl chloride
PubChem CID 24229560
Nombre IUPAC 2-[4-(clorometil)fenil]pirimidina
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.66
Porcentaje de pureza 97%