Learn More
2-[4-(Clorometil)fenil]-5-(trifluorometilo)piridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10561944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10561944 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10421704 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10561944 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53024DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 613239-76-2
Fórmula molecular C13H9ClF3N
Peso molecular (g/mol) 271.67
Número MDL MFCD09817479
Clave InChI JTXHHQDYEHXWPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chloromethyl phenyl-5-trifluoromethyl pyridine, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzyl chloride, 2-4-chloromethyl-phenyl 5-trifluoromethyl-pyridine, 2-4-chloromethyl-phenyl-5-trifluoromethyl-pyridine
PubChem CID 22280067
Nombre IUPAC 2-[4-(clorometil)fenil]-5-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(CCl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.67
Porcentaje de pureza 95%