Learn More
2-[4-(Clorometil)fenil]-5-(trifluorometilo)piridina, 95 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| % mín. CAS | 94.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.67 |
| Porcentaje de pureza | 95% |