Learn More
2-[4-(Clorometilo)fenil]-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10783964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10783964 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10396804 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10783964 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40224DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 906352-61-2
Fórmula molecular C10H8ClNS
Peso molecular (g/mol) 209.691
Número MDL MFCD09064951
Clave InChI BFAWMDHRKPPXSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chloromethyl phenyl-1,3-thiazole, 2-4-chloromethyl phenyl thiazole
PubChem CID 24229488
Nombre IUPAC 2-[4-(clorometilo)fenil]-1,3-tiazol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)C2=NC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.7
Porcentaje de pureza 97%