Learn More
2-(4-clorobutoxi)tetrahidropirano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran |
| CAS | 41302-05-0 |
| Fórmula molecular | C9H17ClO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydro-pyran, 1-Chloro-4-(tetrahydropyranyloxy)butane, 2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydro-2H-pyran, 2-(4-Chlorobutyloxy)tetrahydropyran, 4-(Tetrahydro-2-pyranyloxy)-1-chlorobutane, 4-Chloro-1-(tetrahydropyranyloxy)butane, 4-Chloro-1-butanol Tetrahydropyranyl Ether, 4-Chlorobutanol Tetrahydropyranyl Ether, 4-Chlorobutyl Tetrahydropyranyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17ClO2/c10-6-2-4-8-12-9-5-1-3-7-11-9/h9H,1-8H2 |
| SMILES | ClCCCCOC1CCCCO1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorobutoxi)oxano |
| Peso molecular (g/mol) | 192.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0917 |