Learn More
2-(4-clorobenzoil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine |
| CAS | 6318-51-0 |
| Fórmula molecular | C12 H8 Cl N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethanone, Ketone, p-chlorophenyl 2-pyridyl (6CI,8CI), (4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethanone, 2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine, 2-(p-Chlorobenzoyl)pyridine, NSC 31646, Carbinoxamine Related Compound A (USP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8ClNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12(15)11-3-1-2-8-14-11/h1-8H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | (4-clorofenil)-piridin-2-ilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 217.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0294 |