Learn More
Ácido 2-(4-cloro-3-sulfobenzoilo)-benzoico, TRC
Código de producto. 30133231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133231 250 mg 250 miligramos
30135170 100 mg 100 miligramos
30009057 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133231 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC427810250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 345930-32-7
Fórmula molecular C14 H9 Cl O6 S
Peso molecular (g/mol) 340.74
Sinónimo Benzoic acid, 2-(4-chloro-3-sulfobenzoyl)-, 2-(4-Chloro-3-sulfobenzoyl)benzoic acid
Nombre IUPAC 2-(4-cloro-3-sulfobenzoilo)ácido benzoico
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chloro-3-sulfobenzoyl)-benzoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9ClO6S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(19,20)21)13(16)9-3-1-2-4-10(9)14(17)18/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.9808
Porcentaje de pureza >95%