Learn More
Ácido 2-(4-cloro-3-nitrobenzoil)benzoico, TRC
Código de producto. 30361455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361455 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30361455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3684355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic Acid
CAS 85-54-1
Fórmula molecular C14H8ClNO5
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-(3-Nitro-4-chlorobenzoyl)benzoic acid, 2-(4'-Chloro-3'-nitrobenzoyl)benzoic acid, 2-[(4-Chloro-3-nitrophenyl)carbonyl]benzoic acid, 3'-Nitro-4'-chlorobenzoylbenzoic acid, 4-Chloro-3-nitrobenzophenone-2'-carboxylic acid, NSC 15366
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8ClNO5/c15-11-6-5-8(7-12(11)16(20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC ácido 2-(4-cloro-3-nitrobenzoil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 305.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.0091