Learn More
Ácido 2-[4-cloro-3-(clorosulfonil)benzoil]-benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-Chloro-3-(chlorosulfonyl)benzoyl]-benzoic Acid |
| CAS | 68592-12-1 |
| Fórmula molecular | C14H8Cl2O5S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | o-[4-Chloro-3-(chlorosulfonyl)benzoyl]-benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8Cl2O5S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19) |
| SMILES | ClC1=C(S(Cl)(=O)=O)C=C(C(C2=CC=CC=C2C(O)=O)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-cloro-3-(clorosulfonil)benzoil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 359.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.95 |