Learn More
Ácido benzoico 2-[(4-Cloro-2-nitrofenil)amino], TRC
Código de producto. 30368351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368351 250 mg 250 miligramos
30364905 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC373950250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60091-87-4
Fórmula molecular C13H9ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 292.67
Sinónimo Clozapine Impurity 7
Nombre IUPAC 2-(4-cloro-2-nitroanilino)ácido benzoico
SMILES OC(=O)c1ccccc1Nc2ccc(Cl)cc2[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)amino]benzoic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9ClN2O4/c14-8-5-6-11(12(7-8)16(19)20)15-10-4-2-1-3-9(10)13(17)18/h1-7,15H,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0251