Learn More
(± Ácido )-2-(4-cloro-2-metilfenoxi-d3)propiónico, CDN
Código de producto. 30320129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30320129 0.01 g 0.01 g
30312403 0.05 g 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320129 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND53210.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mecoprop D3 (phenyl D3)
CAS 352431-15-3
Fórmula molecular C10 2H3 H8 Cl O3
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Propanoic acid, 2-(4-chloro-2-methylphenoxy-2,3,5-d3)- (9 CI), Mecoprop D3 (phenyl D3), Mecoprop-d3
Fórmula InChI InChI=1 S/C10H11ClO3/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)14-7(2)10(12)13/h3-5,7 H,1-2H3,(H,12,13)/i3D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(OC(C)C(=O)O)c(C)c([2 H])c1Cl
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-cloro-2,3,5-trideuterio-6-metilfenoxi) propanoico
Peso molecular (g/mol) 217.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0585 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 97% Chemical Purity