Learn More
2-(4-cloro-2-fluoro-5-hidroxifenil)-4-metil-5-(trifluorometil)-3(2H)-piridazinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Chloro-2-fluoro-5-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-(trifluoromethyl)-3(2H)-pyridazinone |
| CAS | 188489-05-6 |
| Fórmula molecular | C12H7ClF4N2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H7ClF4N2O2/c1-5-6(12(15,16)17)4-18-19(11(5)21)9-3-10(20)7(13)2-8(9)14/h2-4,20H,1H3 |
| SMILES | CC1=C(C=NN(C1=O)c2cc(O)c(Cl)cc2F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-(4-cloro-2-fluoro-5-hidroxifenil)-4-metil-5-(trifluorometil)piridazin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 322.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.0132 |